Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Mousse nettoyante pour les mains à usage quotidien
Code produit 12611376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12611376 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12611376 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6340
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Distribue la quantité idéale de savon pour chaque lavage, empêchant une surconsommation. Scott™ Essential™ Le nettoyant pour les mains Foam Everyday permet jusqu'à deux fois plus de lavages par litre que les savons liquides classiques.
  • Savon mousse rose à la texture luxueuse et au parfum subtil.
  • Fournies dans des cassettes robustes et hermétiquement scellées, rapides et faciles à installer.
  • Permet de préparer jusqu'à 2 500 doses de savon.
  • S’écrasent pour économiser de l’espace lorsqu’elles sont vides et recyclables (après retrait de la pompe).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cassette de nettoyant pour les mains
Couleur Rose
Dimensions (L x l x H) 19 x 9 x 9 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour les toilettes très fréquentées, le nettoyage des mains et le maintien d’une bonne hygiène
Quantité 6 Paquets
Dimensions 6 x 1 L
Volume (impérial) 33,8 oz.
Volume (métrique) 1 L