Learn More
Kimberly-Clark™ Papier hygiénique en rouleau standard Kleenex™
Description
- Super-blanc, perforé et hygiénique
- Polyvalent et absorbant
- Se dissout dans l’eau froide afin que les tuyaux d’égouts ne s’obstruent pas
- La perforation permet une consommation économique, adaptée aux économies de coûts et à la réduction de la quantité de déchets.
- Certification ISO 14001, ISO 9001 et FSC
- Procédés de fabrication responsables garantis et haute qualité
- Idéal pour les toilettes dans les immeubles de bureaux et les hôtels qui valorisent une image noble
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier toilette (petit rouleau) |
| Longueur (impériale) | 4,7 in |
| Longueur (métrique) | 12 cm |
| Largeur (impériale) | 3,7 in |
| Largeur (métrique) | 9,5 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | Certification ISO 14001, ISO 9001, Ecolabel européen et FSC |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 12 x 9,5 cm |
| Format | Rouleau perforé standard |
| Afficher plus |