Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Essuie-mains en papier double épaisseur en rouleau 6780, 6 rouleaux
Code produit 30158563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30158563 Blanc 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158563 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    72.56€ / 6 pièces
    Économisez 98.44€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Serviette de toilette roulée et douce pour un soin optimal dans les sanitaires haut de gamme, sans compromis sur l'hygiène au travail. Feuilles douces et délicates, gaufrées à la marque.
6 rouleaux de 150 m = 3 600 feuilles d'essuie-mains blancs, 2 plis (900 m au total). Chaque rouleau contient 150 mètres d'essuie-mains 2 plis, soit l'équivalent de 600 feuilles. Offrez à vos proches un essuie-mains doux et agréable, plébiscité par les utilisateurs. Kleenex Feuilles en papier gaufrées de marque, en rouleau pour un séchage des mains tout en douceur. La serviette roulée la plus douce pour un soin optimal dans les sanitaires haut de gamme. Airflex Une technologie intégrée à chaque feuille pour une absorption supérieure, garantissant une sensation de propreté et de fraîcheur. Certifié contact alimentaire et Écolabel européen. Compatible avec le distributeur d'essuie-mains en rouleau Aquarius, facile à nettoyer, disponible en blanc (7375) ou noir (7376) pour s'harmoniser avec le style de vos sanitaires. Notre distributeur le plus hygiénique du marché. Améliorez votre expérience sanitaire avec ce produit fiable et familier. Kleenex une marque conçue pour offrir une expérience inégalée tout en soutenant des normes d'hygiène élevées sur le lieu de travail. Pour un confort comme à la maison, offert par l'une des marques les plus appréciées au monde, choisissez Kleenex Essuie-tout ultra premium. Montrez votre affection avec le choix préféré des utilisateurs : doux et délicat Kleenex Ce rouleau d'essuie-mains est doté de feuilles en relief de marque pour une expérience de séchage des mains optimale dans les sanitaires haut de gamme. Nos essuie-mains en papier roulés les plus doux sont respectueux de la peau pour un séchage fréquent des mains, et nos essuie-mains en papier double épaisseur, doux et délicats, montrent aux utilisateurs que vous vous souciez d'eux. Le Airflex La technologie intégrée à chaque serviette jetable assure une absorption supérieure pour un séchage efficace des mains, permettant ainsi une sensation de propreté et de fraîcheur après le séchage. Certifié pour le contact alimentaire et écolabel européen. Ces Kimberly-Clark Les serviettes à mains sont compatibles avec le distributeur de serviettes à mains en rouleau Aquarius à nettoyage en un seul passage, en blanc (code 7375) ou en noir (code 7376) pour s'harmoniser avec le style de vos toilettes, notre distributeur de serviettes en papier le plus hygiénique disponible. Ce distributeur est entièrement fermé, ce qui garantit que les utilisateurs ne toucheront que la serviette qu'ils utilisent pour se sécher les mains, et nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée afin de renforcer les normes d'hygiène. L'efficacité n'est pas compromise avec Kleenex Rouleau de papier essuie-tout ultra blanc. Le système innovant de rouleau de remplacement inépuisable compatible Kimberly-Clark Les distributeurs de serviettes en papier permettent d'insérer un rouleau de remplacement dans le système avant que le rouleau d'origine ne soit épuisé, assurant ainsi une transition en douceur entre les rouleaux afin de minimiser le gaspillage et de garantir qu'il n'y ait aucune interruption dans la capacité de vos utilisateurs à maintenir des normes d'hygiène optimales. Ces essuie-mains disposent d’une technologie de compression pour une durabilité accrue grâce à une réduction du stockage et du transport. 6 x 150 m = 3 600 feuilles, blanches, serviettes de toilette roulées 2 plis (900 m au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Toalla enrollable
Longueur (impériale) 1.96 ft.
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (impériale) 1.29 ft.
Largeur (métrique) 40 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) bureau
Quantité d’emballage 150 mm 6 rolls (900 m au total)