Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, exo– (5 U/μL)
Code produit 10669880 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1500 U
300 U
Conditionnement:
1500 unités
300 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10669880 300 U 300 unités
10399689 1500 U 1500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10669880 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75€
    86.65€ / 300 unités
    Économisez 13.10€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le fragment de Klenow, exo- est le long fragment de l’ADN polymérase I. Il présente une activité polymérase 5'→ 3', mais sans activité exonucléase 3'→ 5' et 5'→ 3'.
Le fragment de Klenow, exo-, est le long fragment de l’ADN polymérase I. Il présente une activité polymérase 5'→ 3', sans les activités exonucléase 3'→ 5' et 5'→ 3' de l’ADN Polymerase I. L’activité exonucléase 3'→ 5' de l’enzyme est éliminée par des mutations du site de l’activité exonucléase 3'→ 5'.
Points clés
  • Sans activité exonucléase 3’ → 5’
  • Incorpore des nucléotides modifiés (p. ex., nucléotides avec marquage à la Cy3, à la Cy5, à la fluorescéine, à la rhodamine, à l’aminoallyl, à la biotine)
  • Active dans les tampons d’enzymes de restriction, de PCR et de RT
Applications
  • Marquage aléatoire de l’ADN
  • Marquage par remplissage en saillies de 5’ d’ADN double brin
  • Amplification par déplacement de séquence (SDA)
  • Séquençage de l’ADN avec la méthode Sanger
Remarque
Le fragment de Klenow, exo-, n’est pas recommandé pour les réactions de troncature de l’ADN avant une ligature de l’ADN, car il ajoute souvent au moins un nucléotide supplémentaire à l’extrémité 3’ des substrats d’ADN à extrémités tronquées indépendamment de la matrice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U / μl
Polymérase ADN polymérase I
Tampon compatible Enzyme de restriction, PCR, tampon RT
Quantité 300 U
Type de produit Fragment Klenow