Learn More
Ecolab™ Klercide™ Éthanol dénaturé 70/30 mélangé à de l'eau pour préparations injectables (WFI).
Code produit 15316078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15316078 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15316078 Fournisseur Ecolab™ Code fournisseur 3078360
 Article restreint
En stock
À utiliser dans le cadre d'une procédure de désinfection efficace. Ecolab™ Klercide™ L'éthanol dénaturé à 70/30 mélangé à de l'eau pour préparations injectables est stérilisé par irradiation gamma.
  • Disponible sous forme d'alcool isopropylique (IPA) à 70/30 ou d'éthanol dénaturé mélangé à de l'eau pour préparations injectables (EPI) ou à de l'eau déminéralisée.
  • Également disponible sous forme d'alcool isopropylique à 60 % ou de propan-1-ol et d'éthanol dénaturé, tous deux mélangés à de l'eau pour préparations injectables (WFI).
  • Utiliser de l'alcool de qualité pharmaceutique dans le mélange
  • Traité en salle blanche, filtré à 0,2 micron et stérilisé par irradiation gamma.
  • Disponible sous forme de systèmes de pulvérisation équipés de SteriShield Delivery System , ce qui garantit la préservation de la stérilité du contenu tout au long de son utilisation, aérosols, aérosol à jet ou en récipient de 5 L avec bouchon
  • Disponible avec documentation complète à l'appui
Specifications
Type de produit Alcool
Filtré À filtre
À utiliser avec (application) Procédure de désinfection
Volume (métrique) 1 l
compliance-icons
Product Identifier
  • Klercide 70/30 Denatured Ethanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-methylpropan-2-ol