Learn More
Klever Klever Excel à coupe étroite
Code produit 17778987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17778987 Rouge 50 pièces
17758987 Bleu 50 pièces
17768987 Orange 50 pièces
17788987 Jaune 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17778987 Fournisseur Klever Code fournisseur KCJ420R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.32€
    220.56€ / 50 pièces
    Économisez 46.76€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
La lame encastrée du Klever Excel à coupe étroite réduit les blessures dues aux coupes et les dommages aux biens.
  • Coupe des boîtes, des cerclages, des films, des bandes et des milliers d’autres applications.
  • Poignée à position multiple ; deux positions pour la commande et la portée.
  • Disponibles en têtes étroites et larges avec lame en acier au carbone durable et de haute qualité.
  • Séparateur de ruban en plastique innovant.
  • Polymères plastiques avancés.
  • Niveau de sécurité le plus élevé.
  • Jetables.
Spécification
Type de produit Couteau Excel Klever à coupe étroite
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Couleur Rouge