Learn More
KM11060, MedChemExpress
Description
KM11060 is a corrector of the F508 deletion (F508del)-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) trafficking defect. KM11060 can be used for the research of F508del-CFTR processing defect and development of cystic fibrosis therapeutics.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | KM11060 |
| CAS | 774549-97-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H17Cl2N3O2S |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(N1CCN(C2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)CC1)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 422.33 |
| Poids de la formule | 422.33 |
| Afficher plus |