Learn More
IKA™ Agitateur magnétique KMO 3 Basic
Code produit 15719394 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15719394 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15719394 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020004631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.75€
    793.00€ / 1 pièces
    Économisez 60.75€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un agitateur magnétique IKA compact mais puissant sans fonction de chauffage.
  • Conception unique avec surface en verre
  • Écran blanc brillant et transparent
  • Plaque d’agitation plate et éclairée
  • Touche de verrouillage
  • Rotation inverse
  • Interface USB intégrée (contrôle via labworldsoft et utilisation de l’outil de mise à jour du micrologiciel)
  • Filetage encastré pour la tige de support
  • Indice de protection IP42
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 10 à 1500 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Verre
Capacité 5 L
Affichage LED
Tension 100/240 V
Puissance 0,8 W
Dimensions (L x l x H) 227 x 153 x 62,5 mm
Longueur de la plaque supérieure (métrique) 140 mm
Largeur de la plaque supérieure (métrique) 120 mm
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise Type UK
Type de contrôleur Touche tactile