Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Couteau
Code produit 10528301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10528301 185 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10528301 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 5210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45€
    40.20€ / 1 pièces
    Économisez 5.25€
    11% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
Type de produit Couteau
Type de poignée Plastique
Longueur (métrique) de lame 60 mm
Longueur (métrique) 185 mm