Learn More
Retsch™ Broyeur à couteaux GRINDOMIX GM 200
Code produit 15702799 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Réduction de la taille, homogénéisation et mélange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
15702799 Réduction de la taille, homogénéisation et mélange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15702799 Fournisseur Retsch™ Code fournisseur 202540002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le broyeur à couteaux GRINDOMIX GM 200 Retsch™ est l’instrument idéal pour le broyage et l’homogénéisation des aliments et du fourrage.
  • Réduction efficace de la quantité d'aliment jusqu'à 700 ml grâce à un puissant moteur de 1000 W
  • Pré-broyage et broyage fin dans un seul moulin : Action de coupe en mode normal, meulage par impact en mode inverse, pré-meulage en mode intermittent
  • Adaptation parfaite aux exigences de l'application grâce à une vitesse variable de 2 000 à 10 000 tr / min par incréments de 500 tr/min .
  • Fonction Boost avec une vitesse de 14 000 tr / min
  • 8 procédures opératoires normalisées (SOP) et 4 séquences peuvent être stockées
  • L’écran tactile permet d’accéder au portail Web MyRETSCH contenant des informations relatives aux produits et aux applications
  • Couvercles gravitiques ou couvercles de réduction de volume en option pour une réduction automatique du volume de la chambre de broyage
  • Bols de broyage en plastique, acier inox et verre disponibles
  • Toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériau de l’échantillon sont autoclavables
  • Doté de deux lames tranchantes et robustes et d'un puissant moteur de 1000 W, il est idéal pour homogénéiser les substances à forte teneur en eau, en huile ou en graisse, ainsi que pour broyer les produits secs, mous et moyennement durs.
  • Diamètre d'alimentation du matériau : 40 mm
  • Finesse finale : < 300 μm
Spécification
Dimensions (L x l x H) 392 x 350 x 270 mm
Alimentation électrique 100/120 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Réduction de la taille, homogénéisation et mélange
Comprend Récipient de broyage en plastique autoclavable de 1 L, couvercle standard et couteau en acier inox
Vitesse 2 000 à 10 000 min-1 (14 000 min-1 Boost)