Learn More
Retsch Broyeur à couteaux GRINDOMIX GM 200
Code produit 15792789 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
700 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15792789 700 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15792789 Fournisseur Retsch Code fournisseur 20.254.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9295.00€
    5360.11€ / 1 pièces
    Économisez 3934.89€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le broyeur à couteaux GRINDOMIX GM 200 Retsch™ est l’instrument idéal pour le broyage et l’homogénéisation des aliments et du fourrage. Il peut traiter des volumes d’échantillons allant jusqu’à 0,7 l rapidement et de manière reproductible.
  • Doté de deux lames aiguisées et robustes et d’un puissant moteur 1 000 W.
  • Instrument idéal pour homogénéiser les substances à haute teneur en eau, en huile ou en matières grasses et broyer les produits secs, mous et de dureté moyenne.
  • Une large gamme de couvercles et de récipients permet d’adapter le broyeur aux exigences de chaque application.
  • Satisfait et dépasse toutes les exigences spécifiques de laboratoire et d’analyse. C’est un dispositif professionnel de qualité supérieure à n’importe quel mélangeur domestique disponible sur le marché.
  • Réduction efficace de la taille d’un échantillon maximal de 700 ml d’aliments pour animaux.
  • Pré-broyage et broyage fin dans un seul broyeur : action de coupe en mode normal, broyage par impact en mode inverse, pré-broyage en mode intervalle.
  • Adaptation parfaite aux exigences des applications avec une vitesse variable de 2 000 à 10,000 min-1 par incréments de 500 min-1
  • Fonction d’amplification (Boost) à une vitesse de 14 000 min-1
  • Possibilité de mémoriser 8 SOP et 4 séquences.
  • L’écran tactile permet d’accéder au portail Web MyRETSCH contenant des informations relatives aux produits et aux applications.
  • Couvercles à gravité ou couvercles de réduction de volume en option pour une réduction automatique du volume de la chambre de broyage.
  • Bols de broyage en plastique, acier inoxydable et verre disponibles.
  • Toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériau de l’échantillon sont autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 700 mL
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l x H) 392 x 350 x 275 mm (fermé)
Temps de broyage 1 s à 3 min
Matériau Lame en acier inoxydable, titane
Granulométrie Matériau : 40 mm, finesse finale : <300 μm
Vitesse 2 000 à 10 000 min-1 (14 000 min-1 Boost)
Watts 1000 W
Poids (métrique) 10 kg