Learn More
BRAND™ Couvercle à poignée
Code produit 10599151 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
215 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10599151 215 mm 1 pièce
10401063 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10599151 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65631
Expédition estimée: 10-12-2026
Le couvercle à poignée est conçu pour être utilisé avec une variété de dessiccateurs.
  • Poignée sur le dessus du couvercle
  • En verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 215 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur
Comprend Bouton
Diamètre (métrique) interne 150 mm
Type de produit Couvercle pour dessiccateur