Description
- Poids individuels E2 de 1 g à 50 kg
- Poids individuels F1 de 1 g à 50 kg
- Poids individuels F2 de 1 g à 50 kg
- Poids individuels M2 de 1 g à 10 kg
- Matériau de poids M : Laiton finement tourné
- Emballage de poids M : Jusqu’à 20 g dans un étui en plastique ; de 50 g à 2 kg, dans un étui en plastique laminé ; de 5 kg à 10 kg, dans un étui en bois
- Matériau de poids E et F : Acier spécial, hautement poli, non magnétisable, hautement résistant à la corrosion
- Emballage de poids E et F : De 1 g à 20 g dans un étui en plastique, de 50 g à 500 g dans un étui en bois, à partir de 1 kg, avec des gants fournis
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids de calibrage |
| Certifications/Conformité | Certificat DAkkS |
| Poids (impériale) | 0,07 oz. |
| Classification | OIML F1 |
| Matériau | Aluminum, argent nickel, acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 2 g |
| Densité | 8,0 g/cm3 |