Learn More
Sartorius Poids à gorge de préhension
Code produit 17631266 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g
5 kg
20 kg
Classification:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M2
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Classification Conditionnement
17631266 5 g OIML M2 1 pièce
16353146 2 g OIML F1 1 pièce
16363146 5 g OIML E2 1 pièce
15511735 10 g OIML F1 1 pièce
16373146 10 g OIML F2 1 pièce
16383146 20 g OIML E2 1 pièce
16393146 20 g OIML F1 1 pièce
17651276 50 g OIML F1 1 pièce
16303156 100 g OIML F1 1 pièce
15594989 500 g OIML E2 1 pièce
16333156 500 g OIML M2 1 pièce
16637665 5 kg OIML E2 1 pièce
16303166 20 kg OIML F2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17631266 Fournisseur Sartorius Code fournisseur YCW356AC02
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Poids à gorge de préhension adapté à une utilisation dans les salles blanches.
  • Poids individuels E2 de 1 g à 50 kg
  • Poids individuels F1 de 1 g à 50 kg
  • Poids individuels F2 de 1 g à 50 kg
  • Poids individuels M2 de 1 g à 10 kg
  • Matériau de poids M : Laiton finement tourné
  • Emballage de poids M : Jusqu’à 20 g dans un étui en plastique ; de 50 g à 2 kg, dans un étui en plastique laminé ; de 5 kg à 10 kg, dans un étui en bois
  • Matériau de poids E et F : Acier spécial, hautement poli, non magnétisable, hautement résistant à la corrosion
  • Emballage de poids E et F : De 1 g à 20 g dans un étui en plastique, de 50 g à 500 g dans un étui en bois, à partir de 1 kg, avec des gants fournis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids de calibrage
Certifications/Conformité Certificat DAkkS
Poids (impériale) 0,18 oz.
Classification OIML M2
Matériau Laiton
Poids (métrique) 5 g
Densité 8 400 kg/m3