Learn More
Gibco™ KnockOut™ DMEM/F-12
Code produit 12613663 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12613663 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12613663 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12660012
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
KnockOut™ DMEM ⁄ F-12
Milieu de culture à faible osmolalité sans tampon L-glutamine ou HEPES optimisé pour la croissance de cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites humaines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches (embryonnaires), cellules souches (iPS - souches pluripotentes induites)
Forme Liquide
Type de produit KnockOut DMEM / F-12
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Stocker entre 2° et 8°C et à l’abri de la lumière.