Learn More
Gibco™ DMEM KnockOut™
Code produit 10389172 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10389172 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10389172 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10829018
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
KnockOut™ DMEM
KnockOut D-MEM is a basal medium optimized for growth of undifferentiated embryonic and induced pluripotent stem cells. The osmolarity is optimized to approximate that of mouse embryonic tissue. It is designed specifically to improve the morphology of ES cells. The osmolality of KnockOut D-MEM has been reduced to better mimic the natural environment of embryonic tissue. When used together, KnockOutD-MEM and KnockOut SR significantly reduce ES cell differentiation as compared to ES Cell Qualified FBS and traditional D-MEM.
KnockOut D-MEM contains no L-glutamine.
Le milieu KnockOut™ D-MEM est un milieu basal optimisé pour la croissance de cellules souches pluripotentes embryonnaires et induites non différenciées (1). L’osmolarité est optimisée pour se rapprocher de celle du tissu embryonnaire de la souris.
Ne contient pas de L-glutamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches (embryonnaires), cellules souches (iPS - souches pluripotentes induites)
Forme Liquide
Type de produit KnockOut DMEM
Avec additifs Haute teneur en glucose, Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine
Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
Gamme de produits KnockOut
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.