Learn More
Gibco™ Remplacement de sérum KnockOut™
Code produit 10829220 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10829220 100 mL 100mL
11520366 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10829220 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10828010
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sérum de remplacement KnockOut™
Gibco KnockOut Serum Replacement (KnockOut SR) is a more defined, FBS-free medium supplement that supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) cultured on fibroblast feeder cells. Designed to replace fetal bovine serum (FBS) in existing protocols, this serum replacement has been trusted by many for almost 20 years. Providing the documents required for regulatory review, KnockOut SR reduces your burden in qualifying reagents when transitioning from research applications to clinical applications.
Le remplacement de sérum Gibco™ KnockOut™ (SR KnockOut™) est un supplément de milieu plus défini et sans SVF qui favorise la croissance de cellules souches pluripotentes (CSP) cultivées sur des cellules nourricières de fibroblastes. Conçu pour remplacer le sérum de veau fœtal (SVF) dans les protocoles existants, ce remplacement de sérum a été approuvé par de nombreuses personnes depuis près de 20 ans. Fournissant les documents requis pour l’examen réglementaire, le SR KnockOut permet d’alléger la charge de travail liée à la qualification des réactifs lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques. Si vous êtes intéressé uniquement par les applications de recherche de base, consultez la version exclusivement réservée à la recherche de ce produit pour vous assurer que vous bénéficiez des avantages et des prix qui répondent à vos besoins.
Avec le remplacement de sérum KnockOut, vous pouvez :
  • Mettre en culture des CSP dépendant d’un apport nourricier en toute confiance
  • Compter sur les performances améliorées d’une formulation qualifiée sans SVF
  • Savourer en toute tranquillité des prix et un approvisionnement plus stables par rapport au SVF
    Mettre en culture des CSP en toute confiance
    Le SR KnockOut a été cité dans plus de 2 000 publications. Il a été démontré qu’il soutient la culture de cellules souches embryonnaires (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (IPSC) dépendantes du convoyeur. Il a également été démontré qu’il supporte la reprogrammation, la formation de corps embryoïdes (EB), la différenciation in vitro, la cryoconservation, la dérivation ESC et de nombreuses autres applications.
    Compter sur des performances améliorées
    Le SR KnockOut a une formulation plus définie par rapport au SVF, qui contient de nombreux composants non définis et variables. Contrairement à la plupart des produits SVF, chaque lot est testé pour sa capacité à prendre en charge les CSP. Pour cette raison, la culture de CSP avec le SR KnockOut entraîne une moins grande différenciation et une morphologie de colonie plus compacte par rapport au SVF.
    Savourer en toute tranquillité des prix et un approvisionnement plus stables par rapport au SVF
    Le SR KnockOut n’est pas concerné par les difficultés d’approvisionnement et les fluctuations de prix souvent observés avec le SVF. Cela facilite la budgétisation et l’achat de ce dont vous avez besoin, surtout parce qu’il est plus abordable que la plupart des produits SVF.
    Ce réactif est classé comme instrument médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas réglementé comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Classification Sans sérum
    Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière.
    Type de culture Culture de cellules de mammifères
    Espèces Sans sérum
    Type de cellule Cellules souches (embryonnaires)
    Forme Congelé
    Niveau de sérum Sans sérum
    Type de produit Substitut de sérum
    Quantité 100 mL
    Testé pour Dosage des performances de croissance
    Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485
    À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
    Pureté ou qualité Qualifié cellule ES
    Gamme de produits KnockOut
    pH 6 à 8
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Afficher plus Afficher moins
    For research use only. Not for use in diagnostic procedures.