Description
Le substitut de sérum pour plusieurs espèces Gibco™ KnockOut™ (KnockOut SR pour plusieurs espèces) est un supplément de milieu plus défini et sans SVF qui soutient la croissance de cellules-souches pluripotentes (CSP) cultivées sur des cellules nourricières de fibroblastes. Conçu pour remplacer le sérum de veau fœtal (SVF) dans les protocoles existants, ce produit exclusivement réservé à la recherche utilise la même formulation que le substitut de sérum KnockOut qui fait ses preuves depuis presque 20 ans. Pour les applications précliniques ou cliniques, veuillez consulter la Réf. Cat. 10828010.
Grâce au substitut de sérum pour plusieurs espèces KnockOut, vous pouvez :
Cultivez les CSP de mammifères en toute confiance
La formulation du KnockOut SR pour plusieurs espèces a été citée dans plus de 2 000 publications. Il a été démontré qu’il soutient la culture de cellules-souches embryonnaires (CSE) et de cellules-souches pluripotentes induites (IPSC) de souris, d’humains et d’autres espèces de mammifères. Concernant les CSP humaines et de souris, il a également été démontré qu’il supporte la reprogrammation, la formation de corps embryoïdes, la différenciation in vitro, la cryoconservation, la dérivation de CSE et bien d’autres applications.
Performances améliorées et fiables
La formulation du KnockOut SR pour plusieurs espèces est davantage transparente en comparaison avec celle du SVF qui contient de nombreux composants indéfinis et variables. Contrairement à la plupart des produits SVF, chaque lot est testé pour sa capacité à prendre en charge les CSP. Pour cette raison, la culture de CSP de souris et de CSP humaines avec KnockOut SR pour plusieurs espèces conduit à moins de différenciation et à une morphologie de colonie plus compacte en comparaison avec le SVF.
Être assuré d’avoir un prix et un approvisionnement stables
Le Knockout SR pour plusieurs espèces n’est pas affecté par l’offre limitée et les prix fluctuants souvent observés avec le SVF. Planifiez votre budget plus facilement, et achetez ce dont vous avez besoin, d’autant plus qu’il est plus abordable que la plupart des produits SVF.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Grâce au substitut de sérum pour plusieurs espèces KnockOut, vous pouvez :
- Cultiver en toute confiance les CSP dépendantes de l’alimentation de la souris, de l’humain et d’autres espèces de mammifères
- Compter sur l’amélioration des performances d’une formulation qualifiée sans SVF
- Être assuré d’avoir un prix et un approvisionnement plus stables qu’avec le SVF
Cultivez les CSP de mammifères en toute confiance
La formulation du KnockOut SR pour plusieurs espèces a été citée dans plus de 2 000 publications. Il a été démontré qu’il soutient la culture de cellules-souches embryonnaires (CSE) et de cellules-souches pluripotentes induites (IPSC) de souris, d’humains et d’autres espèces de mammifères. Concernant les CSP humaines et de souris, il a également été démontré qu’il supporte la reprogrammation, la formation de corps embryoïdes, la différenciation in vitro, la cryoconservation, la dérivation de CSE et bien d’autres applications.
Performances améliorées et fiables
La formulation du KnockOut SR pour plusieurs espèces est davantage transparente en comparaison avec celle du SVF qui contient de nombreux composants indéfinis et variables. Contrairement à la plupart des produits SVF, chaque lot est testé pour sa capacité à prendre en charge les CSP. Pour cette raison, la culture de CSP de souris et de CSP humaines avec KnockOut SR pour plusieurs espèces conduit à moins de différenciation et à une morphologie de colonie plus compacte en comparaison avec le SVF.
Être assuré d’avoir un prix et un approvisionnement stables
Le Knockout SR pour plusieurs espèces n’est pas affecté par l’offre limitée et les prix fluctuants souvent observés avec le SVF. Planifiez votre budget plus facilement, et achetez ce dont vous avez besoin, d’autant plus qu’il est plus abordable que la plupart des produits SVF.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé par lʼUnion européenne |
| Classification | Sans sérum |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière. |
| Type de produit | Remplacement de sérum - multi-espèces |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Qualité de fabrication | BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485 |
| Lyophilisé | Oui |
| Gamme de produits | KnockOut |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |