Learn More
Cole Parmer Pénétromètre
Code produit 11775259 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
5,4 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
11775259 5,4 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11775259 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 5986030
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Includes
Piston, 47,5 g ; poids, 50 et 100 g
Conçu pour les tests de pénétration ASTM™ sur les produits pétroliers et pour les tests de cohérence sur une vaste gamme de produits alimentaires, cosmétiques, pâtes et autres produits solides à semi-solides
  • Usiné de précision et fabriqué de façon robuste pour assurer une longue durée de vie dans les applications de laboratoire et sur le terrain
  • Plage de pénétration complète de 0 à 62 mm avec des subdivisions de 1/10 mm (échelle de pénétration de 0 à 620)
  • Compatible avec les cônes et les aiguilles pour effectuer tous les tests ASTM sur les graisses lubrifiantes, les asphaltes, les cires de pétrole et les pétrolatums
  • Sa conception compacte permet un transport facile
  • L’ensemble de tête s’ajuste pour obtenir un placement précis de la pointe de l’aiguille ou du cône sur la surface de l’échantillon
  • La base robuste en fonte fournit un excellent support et dispose d’un niveau à bulle et de vis de niveau intégrés pour garantir un alignement correct du pénétromètre pendant les tests
  • L × l × H :15 × 15 × 46 cm (6 × 6 × 18 po)
Spécification
Comprend Piston, poids
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg