Learn More
Cole-Parmer™ Cône de précision pour pénétromètre Koehler™
Code produit 11776089 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Laiton/acier inox
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11776089 Laiton/acier inox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11776089 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5986090
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-02-2027
Utilisez ces pénétromètres à cône. Les cônes de précision pour pénétromètre Koehler™ sont dotés d’une structure en laiton avec pointes en acier inoxydable.
  •  À utiliser avec les pénétromètres Koehler
  • 102,5 g
  • Conforme aux normes D217 et D937 NFT 60132 établies par l’ATSM
Spécification
Type de produit Cône de précision pour pénétromètre
Certifications/Conformité Conforme aux normes D217 et D937 NFT 60132 établies par l’ATSM
Matériau Laiton/acier inox