Learn More
Koflo Acier inoxydable 316 In-Line Mélangeur de tuyauterie
Code produit 11724119 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20,8 mm
26,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11724119 26,7 mm 1 pièce
11714119 20,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11724119 Fournisseur Koflo Code fournisseur 0466916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    322.11€ / 1 pièces
    Économisez 9.89€
    2% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Mélangez les fluides pendant que vous les pompez dans une canalisation grâce à cet acier inoxydable 316. In-Line Mélangeur de tuyauterie.
  • Offre une production 100% mixte.
  • Les matériaux de qualité industrielle garantissent une longue durée de vie.
  • Durabilité dans des conditions exigeantes.
  • Installez ces mélangeurs directement dans votre ligne de production pour obtenir un mélange à 100 % ; les éléments —de mélange sont soudés à l'intérieur du tuyau.
  • Tous les mélangeurs ont des extrémités filetées.
  • Choisissez PVC, acier inoxydable 316, PVDF ou PFA.
  • Les mélangeurs en PVC transparent sont idéaux pour un contrôle visuel de vos processus de mélange.
  • Des modèles avec éléments amovibles sont disponibles sur demande.
Spécification
Diamètre (impériale) 1,1 in
Diamètre (métrique) 26,7 mm
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 229 mm
Matériau Acier inoxydable (316)
Type Agitateur à tuyaux
À utiliser avec (application) Mélange