Learn More
Koflo Tuyau en PVC transparent de calibre 40 In-Line Mélangeur statique
Code produit 11794149 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
15 mm
20 mm
Description:
Mélangeur avec 12 éléments
Mélangeur avec 6 éléments
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Description Conditionnement
11794149 15 mm Mélangeur avec 12 éléments 1 pièce
11774149 12 mm Mélangeur avec 12 éléments -
11784149 15 mm Mélangeur avec 6 éléments 1 pièce
11714159 20 mm Mélangeur avec 12 éléments 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11794149 Fournisseur Koflo Code fournisseur 0466991
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Mélangez les fluides pendant que vous les pompez dans une canalisation grâce à ce tuyau en PVC transparent de type Schedule 40. In-Line Mélangeur statique.
  • Obtenir un rendement mixte à 100 % :
    • Installez ces mélangeurs directement dans votre ligne de production pour obtenir un mélange à 100 % ; les éléments —de mélange sont soudés à l'intérieur du tuyau.
  • Contrôle visuel de votre processus de mélange :
    • Les mélangeurs en PVC transparent sont idéaux pour un contrôle visuel de vos processus de mélange.
  • Tous les mélangeurs ont des extrémités filetées.
  • Choisissez PVC, acier inoxydable 316, PVDF ou PFA.
  • Des modèles avec éléments amovibles sont disponibles sur demande.
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 0,6 in
Diamètre (métrique) 15 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm
Description Mélangeur avec 12 éléments
Matériau PVC transparent
Type Agitateur à tuyaux
À utiliser avec (application) Mélange de liquides