Learn More
Acide kojique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666432 100 g Flacon en verre 100g
10105030 5 g Flacon en verre 5g
10656432 25 g Flacon en verre 25g
11936911 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10666432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205221000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-30-4
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00006580
Clé InChI BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
CID PubChem 3840
ChEBI CHEBI:43572
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Kojic acid
Point de fusion 151.0°C to 156.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 18,II,57
Merck Index 15,5365
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone and ethanol;,sparingly soluble in diethyl ether,ethyl acetate,,chloroform and pyridine;,insoluble in benezne
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline