Learn More
Kojic acid, MedChemExpress
Description
Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Kojic acid |
| CAS | 501-30-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H6O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(CO)OC=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.11 |
| Poids de la formule | 142.11 |
| Show More |