Learn More
Acide Kojique, TRC
Code produit 30011143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011143 25 g 25g
30012782 10 g 10g
30003902 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK65508025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-30-4
Formule moléculaire C6 H6 O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Synonyme 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 2-(Hydroxymethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyranone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-1,4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethylpyran-4-one, Kojic acid, NSC 1942
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one
SMILES OCC1=CC(=O)C(=CO1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kojic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
Poids de la formule 142.0266
Pourcentage de pureté >95%