Learn More
BICASA Station de travail mobile série Kompatto Full
Product Code. 17487363 Shop All BICASA Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
Unit Size:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (P x L x H) unitSize
17487363 750 x 900 x 1660 mm 1 pièce
17497363 900 x 900 x 1660 mm 1 pièce
17407373 750 x 1200 x 1660 mm 1 pièce
17417373 900 x 1200 x 1660 mm 1 pièce
17427373 750 x 1500 x 1660 mm 1 pièce
17437373 900 x 1500 x 1660 mm 1 pièce
17447373 750 x 1800 x 1660 mm 1 pièce
17457373 900 x 1800 x 1660 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Panneau électrique non inclus
Product Code. 17487363 Supplier BICASA Supplier No. KF.0900.750.1660.HPL
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Panneau électrique non inclus
Station de travail mobile série Kompatto Full avec paillasse HPL de 20 mm d’épaisseur et passe-fils à double prise.
  • Kompatto Full de 1 660 mm de hauteur
  • Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
  • Capacité de charge maximale : 700 kg (répartie uniformément)
  • Pour contenir des équipements lourds et de grande taille nécessitant une accessibilité complète d’un côté
  • Socles profilés en aluminium avec fentes verticales
  • Plinthe pliée en tôle d’acier lourd
  • Roulettes haute capacité, toutes dotées d’un dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
  • Support de plan de travail réglable en hauteur (écart de 50 mm) avec supports de type cantilever en acier lourd et traverse horizontale en aluminium
  • Toutes les pièces sont dotées d’un revêtement en poudre de polyuréthane de couleur gris clair mat et bondérisé
  • Paillasse HPL avec passage-fils double en plastique de 80 mm de dia., couleur gris pastel avec intérieur noir
  • Étagère HPL sur barre en aluminium, couleur gris pastel avec intérieur noir. Réglable en hauteur
Specifications
Couleur Gris clair
Réglable (hauteur) 607 à 907 mm (étape 25)
Réglable Oui
Certifications/Conformité Certificat EN 13150 TUV
Dimensions (P x L x H) 750 x 900 x 1660 mm
Comprend 1 étagère HPL d’une épaisseur de 20 mm sur barre en aluminium (400 x 790 mm utile)
Capacité de charge (impériale) 1543 lb
Capacité de charge (métrique) 700 kg
Type de roue Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
Avec roulettes Oui