Learn More
BICASA Station de travail mobile série Kompatto Full
Code produit 17497363 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17497363 900 x 900 x 1660 mm 1 pièce
17487363 750 x 900 x 1660 mm 1 pièce
17407373 750 x 1200 x 1660 mm 1 pièce
17417373 900 x 1200 x 1660 mm 1 pièce
17427373 750 x 1500 x 1660 mm 1 pièce
17437373 900 x 1500 x 1660 mm 1 pièce
17447373 750 x 1800 x 1660 mm 1 pièce
17457373 900 x 1800 x 1660 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Panneau électrique non inclus
Code produit 17497363 Fournisseur BICASA Code fournisseur KF.0900.900.1660.HPL
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Panneau électrique non inclus
Station de travail mobile série Kompatto Full avec paillasse HPL de 20 mm d’épaisseur et passe-fils à double prise.
  • Kompatto Full de 1 660 mm de hauteur
  • Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
  • Capacité de charge maximale : 700 kg (répartie uniformément)
  • Pour contenir des équipements lourds et de grande taille nécessitant une accessibilité complète d’un côté
  • Socles profilés en aluminium avec fentes verticales
  • Plinthe pliée en tôle d’acier lourd
  • Roulettes haute capacité, toutes dotées d’un dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
  • Support de plan de travail réglable en hauteur (écart de 50 mm) avec supports de type cantilever en acier lourd et traverse horizontale en aluminium
  • Toutes les pièces sont dotées d’un revêtement en poudre de polyuréthane de couleur gris clair mat et bondérisé
  • Paillasse HPL avec passage-fils double en plastique de 80 mm de dia., couleur gris pastel avec intérieur noir
  • Étagère HPL sur barre en aluminium, couleur gris pastel avec intérieur noir. Réglable en hauteur
Spécification
Couleur Gris clair
Réglable (hauteur) 607 à 907 mm (étape 25)
Réglable Oui
Certifications/Conformité Certificat EN 13150 TUV
Dimensions (P x L x H) 900 x 900 x 1660 mm
Comprend 1 étagère HPL d’une épaisseur de 20 mm sur barre en aluminium (400 x 790 mm utile)
Capacité de charge (impériale) 1543 lb
Capacité de charge (métrique) 700 kg
Type de roue Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
Avec roulettes Oui