Learn More
BICASA Station de travail mobile série Kompatto Smart
Code produit 17467373 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) unitSize
17467373 750 x 900 x 910 mm 1 pièce
17477373 900 x 900 x 910 mm 1 pièce
17487373 750 x 1200 x 910 mm 1 pièce
17497373 900 x 1200 x 910 mm 1 pièce
17407383 750 x 1500 x 910 mm 1 pièce
17417383 900 x 1500 x 910 mm 1 pièce
17427383 750 x 1800 x 910 mm 1 pièce
17437383 900 x 1800 x 910 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Panneau électrique non inclus
Code produit 17467373 Fournisseur BICASA Code fournisseur KS.0900.750.0910.HPL
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau électrique non inclus
Station de travail mobile série Kompatto Smart avec plan de travail HPL de 20 mm d’épaisseur ajustable en hauteur et passe-fils à double prise.
  • Kompatto Smart de 910 mm de hauteur
  • Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
  • Capacité de charge max : 700 kg (uniformément distribué)
  • Pour contenir des équipements lourds et de grande taille nécessitant une accessibilité complète d’un côté
  • Socles profilés en aluminium avec fentes verticales
  • Plinthe pliée en tôle d’acier lourd
  • Roulettes haute capacité, toutes dotées d’un dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
  • Support de plan de travail réglable en hauteur (écart de 50 mm) avec supports de type cantilever en acier lourd et traverse horizontale en aluminium
  • Toutes les pièces sont dotées d’un revêtement en poudre de polyuréthane de couleur gris clair mat et bondérisé
  • Paillasse HPL avec passage-fils double en plastique de 80 mm de dia., couleur gris pastel avec intérieur noir
Spécification
Couleur Gris clair
Réglable (hauteur) 607 à 907 mm (étape 25)
Certifications/Conformité Certificat EN 13150 TUV
Dimensions (P x L x H) 750 x 900 x 910 mm
Type de roue Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
Avec roulettes Oui
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.