Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum Kimble™ Kontes™ ambré 203
Code produit 17771078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
30 mL
Hauteur (métrique):
86 mm
Diamètre (métrique) externe:
30 mm
Conditionnement:
576 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
17771078 30 mL 86 mm 30 mm 576 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17771078 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 62421D30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1031.10€
    876.86€ / 576 pièces
    Économisez 154.24€
    14% de réduction
Expédition estimée: 20-09-2027
Autoclavable, parfaitement adapté à la manipulation et le stockage d’une variété de liquides, y compris les réactifs, vaccins, plasma sanguin, milieux de culture et chromatographie.
  • Flacon de sérum avec joint en aluminium
  • Livré sans bouchon ; poids plus léger que les flacons moulés
  • Fabriqués en verre borosilicaté ambré 203
  • Amélioré par les finitions de joint en aluminium GPI les plus appréciées, cette gamme offre une variété de choix
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 30 mL
À utiliser avec (application) Parfaitement adapté à la manipulation et le stockage d’une variété de liquides, y compris les réactifs, vaccins, plasma sanguin, milieux de culture et échantillons de chromatographie
Matériau (joint) Aluminium
Volume (impérial) 8 dr.
Quantité 576/Cs.
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM E438 Type I
Hauteur (métrique) 86 mm
Type de produit Serum Vial