Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubes RMN Kimble™ Kontes™ Brand de 3 mm
Description
Tubes fabriqués avec précision conçus pour la spectroscopie NMR haute résolution qui caractérise les molécules organiques par la mesure des fréquences résonantes des noyaux atomiques. Les applications de recherche incluent l’analyse des structures polymériques et les solutions organiques.
- En verre borosilicaté de type I
- Épaisseur de paroi : 0,28cm (0,01118 in)
- La variation et la courbure de la paroi dépendent en partie de la longueur du tube
- Tous les tubes à échantillons sont livrés avec des bouchons à ajustement par compression et des pastilles de marquage sablées
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 0,11 in |
| Longueur (métrique) | 177,8 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Sample Tube |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Application par compression |
| Diamètre (métrique) externe | 3 mm |
| Concentricité (impériale) | ±0,0005 po |
| Diamètre (impériale) interne | 0,094 in |
| Courbure (impériale) | ±0,00025 po |
| Afficher plus |