Learn More
DWK Life Sciences Réservoir de remplissage de chromatographie Kimble™ Kontes™, avec joints
Code produit 13491239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
13491239 100 mL 1 pièce
13511990 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13491239 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4205700124
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ces réservoirs à usage intensif sont conçus pour une utilisation avec les colonnes de chromatographie des séries 420510 et 420550 avec ou sans supports en verre fritté, associées aux adaptateurs de contrôle de débit de la série 420575.
  • Les réservoirs sont disponibles dans différentes tailles et configurations de joints
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réservoir garni de joints
Volume (métrique) 100 mL