Learn More
DWK Life Sciences Raccords pour colonne de chromatographie PEEK Kimble™ Kontes™
Code produit 12913521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
F1/4-28 à F5/16-24
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
12913521 F1/4-28 à F5/16-24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12913521 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208183305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.08€
    37.13€ / 1 pièces
    Économisez 9.95€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
KIMBLE™ Les jonctions de colonnes PEEK de chromatographie KONTES™ relient les tubes et les raccords d’extrémité pour CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ colonnes et ULTRA-WARE™ ensembles de filtration. Compatible avec les raccords sans bride et les écrous et ferrules standards pour tubes.
  • PEEK L’union filetée interne relie les tubes et les raccords d’extrémité
  • Compatible avec les raccords sans bride
  • Pour une utilisation avec CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ colonnes et ULTRA-WARE™ assemblages de filtration
  • Pour une utilisation avec 420821 Séries Écroups mâles
  • Pièce de rechange dans ULTRA-WARE™ le kit de raccords standard
  • Carton de 1
Spécification
Type Raccord union
Diamètre du filetage F1/4-28 à F5/16-24
À utiliser avec Flangeless convenable
Matériau PEEK