Learn More
DWK Life Sciences™ Adaptateur d’entrée pour flacon Kimble™ Kontes™, Monier-Williams, joint 24/40
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Adaptateur d’entrée pour flacon
- Joint conique standard 24/40
- 1/boîte
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur d’entrée pour flacon |
| Joint conique standard | 24/40 |