Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Tube barboteur, Monier-Williams, joint 24/40
Code produit 17110686 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
24/40
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
17110686 24/40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17110686 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 5138020000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.45€
    132.03€ / 1 pièces
    Économisez 24.42€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
Pièces pour appareil de distillation de sulfites Monier-Williams utilisées pour la détermination des sulfites libres et d’une partie reproductible des sulfites combinés dans les denrées alimentaires, telles que les additifs carbonylés.
  • Tube à bulles
  • Joint conique standard 24/40
  • Carton de 1
  • Fabriqué à partir de verre borosilicaté à faible coefficient d'expansion 33, conforme à USP Type I et ASTM Exigences E438, Type I, Classe A
Spécification
Type Tube à bulles
Joint conique standard 24/40