Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Composants Kimble™ Kontes™ pour système de bouchon de filtration Ultra-Ware™
Description
- Fritte de support en verre à porosité grossière : 47 mm (1,85 in)
- Vis de serrage supérieure : 47 mm (1,85 in)
- Embout buccal : PTFE
- Raccord cannelé : PFA, 6,35 mm (0,25 in)
- Bouchon de filtration : GL 45
Spécification
Spécification
| Jetable | Reusable |
| Matériau | Fritted Glass |
| Stérilité | Non-sterile |
| Nbre par carton | 1 boîte |
| Type | Support fritté |
| À utiliser avec (équipement) | Système de bouchon de filtration Ultra-Ware™ |