Learn More
DWK Life Sciences Disque en polyéthylène Kimble™ Kontes™ Disposaflex™
Code produit 10749175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Disque de 30 à 50 μm
Disque, 20 μm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10749175 Disque, 20 μm 100 pièces
11608228 Disque de 30 à 50 μm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10749175 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4201620020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.67€
    85.56€ / 100 pièces
    Économisez 15.11€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Pour les colonnes de chromatographie Disposaflex
  • Vendu en 100/boîte.
Spécification
Type Disque, 20 μm
À utiliser avec Colonne de chromatographie Disposaflex
Matériau Polyéthylène