Learn More
DWK Life Sciences™ Colonne de Vigreux de distillation Kimble™ Kontes™ avec joints coniques standard
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- KIMAX™ La colonne possède un joint extérieur conique standard en haut et un joint intérieur conique standard en bas.
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté à faible coefficient d'expansion 33, conforme à USP Type I et ASTM Exigences E438, Type I, Classe A
- Options :
- Longueur de colonne 130 mm, joints coniques standard 14/20
- Longueur de colonne 150 mm, joints coniques standard 24/40
- Longueur de colonne 300 mm, joints coniques standard 19/22
- Longueur de colonne 300 mm, joints coniques standard 24/40
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 300mm |
| Type | Colonne Vigreux |
| Hauteur (impériale) | 11,8 in |
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
| Joint conique standard | 24/40 |