Learn More
DWK Life Sciences Tubulure de seringue en FEP Kimble™ Kontes™
Code produit 15323924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,063 in
0,156 in
Diamètre (impériale) externe:
0,125 in
0,25 in
Conditionnement:
1 pièce
3m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
15323924 0,156 in 0,25 in 3m
11792314 0,063 in 0,125 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15323924 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208230014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.50€
    107.60€ / 3m
    Économisez 29.90€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
KIMBLE™ Le tube à seringue KONTES™ FEP est conçu pour une connexion facile aux CHROMAFLEX™ systèmes, FLEX-COLUMN™ et ULTRA-WARE™ aux systèmes. Fabriqué à partir de propylène fluoré d’éthylène (FEP), ce tube de 10 ft offre une excellente résistance chimique pour les applications chromatographiques.
  • Kimble™ Kontes™ Tube à seringue FEP fabriqué à partir de propylène éthylène fluoré (FEP) pour une excellente résistance chimique
  • Conçu pour une connexion facile à CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ et ULTRA-WARE™ systèmes
  • Disponible en deux tailles : DE 5/32 in / DE 1/4 de pouce. ou de 0,063 in / de diamètre extérieur 0,125 in
  • Longueur du tube : 10 ft
Spécification
Type Tubulures
À utiliser avec (application) Applications à basse pression
Diamètre (impériale) interne 0,156 in
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 0.762 mm
Diamètre (métrique) externe 0,635 cm
Longueur totale (impériale) 10 pieds
Longueur totale (métrique) 3,48 m
Matériau FEP/PTFE