Learn More
DWK Life Sciences Raccords de chromatographie à colonne flexible Kimble™ : Adaptateur avec filetage 1/4-28 mâle vers Luer mâle
Code produit 11892913
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Flex-Column
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11892913 Flex-Column 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11892913 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204072113
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ce raccord en ETFE FLEX-COLUMN™ est un adaptateur mâle avec filetage 1/4-28 au Luer mâle.
  • Raccord ETFE FLEX-COLUMN™
  • Filetage Luer mâle à mâle 1/4 po-28
  • 1/boîte
Spécification
Type Adaptateur
Diamètre du filetage 0,25 à 28
Type de port Luer mâle à mâle
À utiliser avec Flex-Column
Matériau ETFE