Learn More
DWK Life Sciences Raccords de chromatographie Flex-Column Kimble™ Kontes™ : Raccord
Code produit 15844535
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Dia. int. 1,6 mm (1/16 in) Tubulure vers Luer femelle
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
15844535 Dia. int. 1,6 mm (1/16 in) Tubulure vers Luer femelle 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15844535 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204080000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.16€
    57.78€ / 10 pièces
    Économisez 3.38€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Fabrication en PP
  • 10/boîte
Spécification
Type Raccord
À utiliser avec Dia. int. 1,6 mm (1/16 in) Tubulure vers Luer femelle