Learn More
DWK Life Sciences Écrou en ETFE pour colonne de chromatographie Kimble™ Kontes™ pour tubulure de 1/16 po
Code produit 11752344
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Flex-Column
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11752344 Flex-Column 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11752344 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208210116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.99€
    5.47€ / 1 pièces
    Économisez 1.52€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Les écrous et férules de tubulure sont utilisés pour effectuer des connexions entre la tubulure et les raccords d’extrémité des colonnes CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™.
  • Écrou sans bride en ETFE
  • Filetage 1/4-28, pour tubulure de 1/16 po
  • Pour une utilisation avec les ferrules sans bride série 420822
  • 1/boîte
Spécification
Type Écrou sans bride
Diamètre (impériale) externe 0,0625 in
Diamètre (métrique) externe 0,158 cm
Diamètre du filetage 0,25 à 28
À utiliser avec Flex-Column
Matériau ETFE