Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Code produit 11782364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm
Capacité de colonne:
25 ml
49 ml
74 ml
98 ml
147 ml
246 ml
638 mL
Quantité:
5/boîte
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité de colonne Quantité Conditionnement
11782364 200 mm 98 ml 5/boîte 5 pièces
11772364 100 mm 49 ml 5/boîte 5 pièces
12943351 100 mm 49 ml Chaque 1 pièce
17278630 1200 mm 638 mL Chaque 1 pièce
17956370 500 mm 246 ml Chaque 1 pièce
12973351 150 mm 74 ml 5/boîte 5 pièces
12913361 300 mm 147 ml 5/boîte 5 pièces
12933351 50 mm 25 ml 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11782364 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204002520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.60€
    262.37€ / 5 pièces
    Économisez 359.23€
    57% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d'échange d'ions, d'affinité, de filtration sur gel et d'interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Avec des adaptateurs de débit
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l'aide de bouchons afin d'éviter toute fuite ou 'fluage' sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l'effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d'entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d'un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Spécification
Pression max. 14,5 psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 98 ml
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Luer-Lock mâle
Zone transversale 4,91 cm3
Méthode de stérilisation 2N NaOH ou éthanol à 100 %
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Quantité 5/boîte
À utiliser avec (application) Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
“End-capped” Oui
Type Colonne de chromatographie économique
Diamètre (métrique) interne 25 mm