Learn More
DWK Life Sciences BOUTEILLE ATMOS 2L 2 VALVES
Code produit 11852933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
11852933 2 000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11852933 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 6532102000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conception recommandée par le Service de l’environnement atmosphérique (SEA)
  • Revêtement en plastique pour plus de sécurité
  • Verre borosilicaté, tiges de robinets à tournant à vide poussé réduisant les risques de dégazage
  • Les joints toriques de tige de robinet FKM sont facilement remplaçables selon l’application et les risques de contamination
  • Rodage de tiges d’entrée de 0.5 po de dia. ext. pour une utilisation avec des raccords ULTRA-TORR™ ou CAJON™
  • Disponibles dans des configurations de robinets simple ou double
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Capacité (impériale) 200 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon pour échantillonnage du gaz dans l’environnement / l’atmosphère
Comprend Tiges de robinets à tournant à vide poussé, joints toriques de tige de robinet FKM
Longueur (impériale) 13.58 in
Longueur (métrique) 34.5 cm
Certifications/Conformité USP Type I et ASTM E438, type I, classe A