Learn More
DWK Life Sciences Flacons de récupération à parois épaisses avec manchon en verre carré et joint externe conique standard Kontes™
Code produit 11747949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
1 000 mL
Joint conique standard:
24/40
Conditionnement:
1 pièce
Comprend:
Joints à bourrelet carré
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement Comprend
11747949 1 000 mL 24/40 1 pièce -
11802933 100 ml 24/40 1 pièce Joints à bourrelet carré
11892923 500 ml 24/40 1 pièce Joints à bourrelet carré
11707949 50 ml 24/40 1 pièce -
11717949 100 ml 24/40 1 pièce -
11727949 200 ml 24/40 1 pièce -
11737949 500 ml 24/40 1 pièce -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11747949 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur KC251651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.19€
    123.74€ / 1 pièces
    Économisez 105.45€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
Ideal for use with rotary evaporators
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
  • Flacon à col simple avec joint externe conique standard
  • Conçue pour une récupération aisée des produits de réaction
  • Accès à tout le contenu avec une spatule ou un grattoir
  • La partie inférieure s’adapte aux chauffe-ballons standard
  • Épaisseur de paroi uniforme et excentricité minimum
Spécification
Diamètre (impériale) externe 5,11 in
Capacité (métrique) 1 000 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Hauteur (impériale) 8.34 in
Hauteur (métrique) 12.2 cm
Type de goulot Simple
Joint conique standard 24/40
Revêtement de surface Revêtement de sécurité en plastique
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 130 mm