Learn More
DWK Life Sciences Flacons de récupération à parois épaisses avec manchon en verre carré et joint externe conique standard Kontes™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
- Flacon à col simple avec joint externe conique standard
- Conçue pour une récupération aisée des produits de réaction
- Accès à tout le contenu avec une spatule ou un grattoir
- La partie inférieure s’adapte aux chauffe-ballons standard
- Épaisseur de paroi uniforme et excentricité minimum
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 2.36 in |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Les joints à manchon en verre carré offrent un meilleur serrage par rapport aux joints à manchon standard |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
| Comprend | Joints à bourrelet carré |
| Type de goulot | Simple |
| Nbre par carton | 1/Cs. |
| Type de produit | Flask |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Afficher plus |