Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger filetés réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Code produit 11808462
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 mL
50 ml
Longueur (métrique):
100 mm
123 mm
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
11808462 35 mL 100 mm 12 pièces
11818462 50 ml 123 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11808462 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4521235
La paroi épaisse supporte des vitesses de centrifugation élevées
Idéal pour la séparation des sédiments neutralisés pour la culture d’échantillons d’expectoration dans les applications microbiologiques et le travail clinique.
  • La pastille de marquage est sablée
  • Les bouchons ne sont pas fixés
  • Fournis avec bouchons autoclavables avec revêtement en caoutchouc
  • La finition filetage GPI est de 24 mm-410
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP, ASTM E 438
Capacité (métrique) 35 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Utilisé pour la séparation des sédiments neutralisés pour la culture d’échantillons d’expectoration dans les applications microbiologiques et le travail clinique
Matériau de revêtement Caoutchouc
Diamètre du filetage 24-410
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 100 mm
Capacité (impériale) 1,15 oz.
Forme du fond Rond
Writing Area Pastille de marquage
Diamètre (métrique) 29 mm
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3550 x g