Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger filetés réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Code produit 11818462 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 mL
50 ml
Longueur (métrique):
100 mm
123 mm
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11818462 50 ml 123 mm 12 pièces
11808462 35 mL 100 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11818462 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4521250
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
La paroi épaisse supporte des vitesses de centrifugation élevées
Idéal pour la séparation des sédiments neutralisés pour la culture d’échantillons d’expectoration dans les applications microbiologiques et le travail clinique.
  • La pastille de marquage est sablée
  • Les bouchons ne sont pas fixés
  • Fournis avec bouchons autoclavables avec revêtement en caoutchouc
  • La finition filetage GPI est de 24 mm-410
Spécification
Certifications/Conformité USP, ASTM E 438
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Reusable
Matériau Verre borosilicaté
Matériau de revêtement Caoutchouc
Diamètre du filetage 24-410
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 123 mm
Capacité (impériale) 1.69 oz
Forme du fond Rond
Type de bouchon Bouchon à vis
Bouchon inclus Yes
Surface d’écriture Pastille de marquage
Diamètre (métrique) 29 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3550 x g
À utiliser avec (application) Utilisé pour la séparation des sédiments neutralisés pour la culture d’échantillons d’expectoration dans les applications microbiologiques et le travail clinique