missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Flacons de sérum ultra-résistants

Code produit 17804812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17804812 4 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17804812 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 149604
 Article restreint
Expédition estimée: 27-05-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

KIMBLE™ Les bouteilles sérumiques KONTES™ Heavy-Duty sont conçues pour une durée de vie prolongée lors d’un usage plus dur que la normale. Idéales pour l’emballage et le stockage de réactifs, vaccins et milieux de culture. Fabriquées en verre borosilicate conformes aux USP exigences des types I et ASTM E438, type I, classe A.

  • Épaules arrondies pour une manipulation et un stockage stables
  • Le manche est ajusté pour un ajustement uniforme avec un bouchon en caoutchouc n°8
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Construction robuste conçue pour prolonger la durée de vie avec une utilisation plus intense que la normale
  • Idéal pour les applications d’emballage et de stockage

Spécification

Capacité 135,2 oz, 4000 ml
Capacité (métrique) 4 000 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 6,57 in
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stérile
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 310 mm
Hauteur (impériale) 12,2 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Taille du bouchon N° 8
Diamètre (métrique) 167 mm
Capacité (impériale) 135,2 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon à sérum
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.