Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Micropipettes jetables borosilicatées Kimble™ avec support
Code produit 13015813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μL
10 μL
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
13015813 10 μL 100 pièces
13085803 2 μL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13015813 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 7645000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.57€
    61.96€ / 100 pièces
    Économisez 3.61€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Mesurer des micro-quantités de liquide en laboratoire à l'aide de Kimble™ Pipettes micro-jetables en borosilicate avec support.
  • Économique
  • vous pouvez jeter chaque tube après utilisation
  • Chargement simple
  • L’action capillaire, sans aspiration appliquée à l’extérieur, aspire le liquide dans le tube
  • Pour distribuer le liquide, il suffit d’ap
Spécification
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438
Diamètre (impériale) interne 0,0219 in
Diamètre (impériale) externe 0,0314 in
Diamètre (métrique) interne 0,5562 mm
Diamètre (métrique) externe 0,7975 mm
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Comprend Ensemble de 1 poire et 1 flacon de distribution
Longueur (impériale) 1,61 in
Couleur Clear
Volume (métrique) 10 μL
Longueur (métrique) 41 mm
Type Micropipette
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Aspirating Bulb