Learn More
DWK Life Sciences Micropipettes jetables borosilicatées Kimble™ avec support
Code produit 13085803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
32 mm
41 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
13085803 32 mm 100 pièces
13015813 41 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13085803 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7645000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.27€
    53.58€ / 100 pièces
    Économisez 7.69€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Mesurer des micro-quantités de liquide en laboratoire à l'aide de Kimble™ Pipettes micro-jetables en borosilicate avec support.
  • Économique
  • vous pouvez jeter chaque tube après utilisation
  • Chargement simple
  • L’action capillaire, sans aspiration appliquée à l’extérieur, aspire le liquide dans le tube
  • Pour distribuer le liquide, il suffit d’ap
Spécification
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438
Diamètre (impériale) interne 0,0111 in
Diamètre (impériale) externe 0,03 in
Diamètre (métrique) interne 0,2819 mm
Diamètre (métrique) externe 0,762 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Ensemble de 1 poire et 1 flacon de distribution
Longueur (impériale) 1,25 in
Longueur (métrique) 32 mm
Type Micropipette
Jetable Usage unique